Stampa…
Elettrodi per pH, Sentix® IDS
Fornitore: WTW
103740 103780 103750 103741
662-1249EA 285 EUR
662-1249 662-1254 662-1253 662-1250
Elettrodi per pH, Sentix® IDS
Elettrodi Elettrodi pH
Sensore con tecnologia migliorata e di alta qualità combinato con i componenti elettronici di misurazione più moderni.
  • Intelligente: gli elettrodi vengono riconosciuti automaticamente dallo strumento; ciascun sensore viene identificato in maniera precisa
  • Digitale: i segnali di misurazione vengono elaborati in formato digitale, offrendo dati estremamente accurati
  • Parametro di riferimento per integrità della misurazione delle celle tramite QSC (Quality Sensor Control, controllo di qualità del sensore)
  • Gli elettrodi IDS memorizzano il numero di serie e i dati di calibrazione
Ø×L: 12×120 mm
Informazioni per l'ordine: Cavo disponibile in diverse lunghezze.