Stampa…
VWR®, Cuvette per elettroporazione
Fornitore: VWR Collection
732-1135EA 242 EUR
732-1135 732-1136 732-1137
VWR®, Cuvette per elettroporazione
Cuvette Cuvette per elettroporazione
Cuvette per elettroporazione realizzate in policarbonato incolore di grado medico e compatibili con tutti gli elettroporatori più comuni presenti sul mercato.
  • Corpo in alluminio lucidato
  • Tappi con codice colore per una facile identificazione delle distanze tra gli elettrodi
  • Tappi rotondi facilmente rimovibili con una sola mano
Informazioni per l'ordine: Disponibili con 3 distanze differenti tra gli elettrodi per soddisfare i requisiti delle applicazioni più comuni: 1 mm per la massima intensità di campo (ideale per batteri), 2 mm per requisitiMore Product Information