Stampa…
Guanti in nitrile, Kimtech™ Sterling™
Fornitore: KIMBERLY CLARK
99210 99211 99212 99213 99214_U
112-4831EA 37.8 EUR
112-4831 112-4832 112-4833 112-4834 KIMB99214_U
Guanti in nitrile, Kimtech™ Sterling™
Guanti
Il nuovo metodo di utilizzo del polimero di nitrile sintetico ha permesso la realizzazione di un guanto con uno spessore delle dita di appena 0,09 mm mantenendo inalterata la resistenza alla trazione. Il peso ridotto del guanto riduce al minimo gli sprechi.
Le proprietà fisiche brevettate del guanto offrono la vestibilità e la sensazione del lattice fornendo al contempo la protezione chimica e meccanica del nitrile.
  • Senza lattice di gomma naturale, riducono il potenziale di reazioni allergiche legate all'utilizzo dei guanti di TIPO I
  • La finitura antiscivolo sulle dita garantisce una presa migliore in condizioni di asciutto e bagnato e una maggiore sensibilità tattile
  • Più resistenti del lattice, con una maggiore protezione da un'ampia gamma di sostanze chimiche, inclusi i farmaci citotossici
  • Dotati di bordino per una maggiore resistenza e una maggiore indossabilità
  • Minimo spazio di stoccaggio: ogni confezione contiene fino al 50% di guanti in più rispetto alle confezioni tradizionali
  • Protezione antivirus conforme a ISO 16604, procedura B:2004
  • Antistatici, soddisfano i requisiti definiti dalla norma EN 1149-5
Le proprietà fisiche brevettate del guanto offrono la comodità e la sensibilità tattile del lattice offrendo al contempo la protezione chimica e meccanica del nitrile.
Length: 240 mm (Size XS - M) or 250 mm (Size L - XL)
Thickness: 0,08 mm (palm), 0,09 mm (finger)
Colour: Grey
EN 374; EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Certificazioni: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0.65
Food contact approved