Stampa…
Sistemi di purificazione dell'acqua, Select Neptune
Fornitore: Purite
L300500 L300480
171-0292EA 16020 EUR
171-0292 171-0294
Sistemi di purificazione dell'acqua, Select Neptune
Tre modelli forniscono acqua ultrapura garantita per usi in laboratorio. Neptune richiede una sorgente di acqua di alimentazione pretrattata di conduttività fino a <20 µS/cm. È ideale per applicazioni in laboratorio analitiche e di life science. La gamma comprende tre modelli: Analytical (con specifica TOC bassa), Life Science (con specifica per batteri, endotossine e RNasi/DNasi bassa) e Ultimate (che combina i vantaggi dei modelli Analytical e Life Science). Ciascuna unità produce tra 1,5 e 2 l di acqua purificata ultrapura, 18,2 MΩ.cm, al minuto.
  • Qualità dell'acqua in uscita: acqua ultrapura garantita (18,2 MΩ/cm)
  • Volume regolabile per dosaggi precisi
  • Sfiato automatico dell'aria per filtro interno
  • Sistema di monitoraggio intelligente (IMS) per passare alla modalità di standby durante i periodi di inattività
Filtrazione: i modelli Life Science e Ultimate sono dotati di un filtro da 0,2 µm in corrispondenza del punto di erogazione per la rimozione di particelle e batteri e di un ultramicrofiltro da 0,05 µm per la rimozione di endotossine; il modello Analytical è dotato di un filtro interno da 0,2 µm per la rimozione di batteri.
Portate: fino a 2 l/min (a +25 °C) per il modello Analytical e di 1,5 per modelli Life Science e Ultimate
Batteri: <0,1 cfu/ml (Life Science e Ultimate), <1cfu/ml (Analytical)
Endotossine: <0,01 EU/ml (Life Science e Ultimate), 0,25 EU/ml (Analytical)
Particelle: 0,05 µm (Life Science e Ultimate), 0,2 µm (Analytical)
Manufactured in the UK.
Informazioni per l'ordine: Forniti con kit di montaggio e un kit iniziale di materiali di consumo.