Stampa…
Cappe chimiche a filtrazione molecolare, Chemcap™ Clearview™
Fornitore: BIGNEAT
BC0603-4 BC1206-4 BC1506-4
BIGNBC0603-4EA 8340 EUR
BIGNBC0603-4 BIGNBC1206-4 BIGNBC1506-4
Cappe chimiche a filtrazione molecolare, Chemcap™ Clearview™
Cappe e involucri Cappe per fumi, senza canalizzazione
Le cappe chimiche a filtrazione molecolare Chemcap™ Clearview™ sono dotate di filtri ai carboni attivi Chemcap™. Gamma di cappe in sei misure standard con pannello di controllo con tastierino, tasti a membrana e indicatore di manutenzione. Include lampada a fluorescenza da 18 W e vassoio base in PVC con alta resistenza alle sostanze chimiche e in grado di contenere gli sversamenti.
Le cappe sono realizzate in acciaio rivestito in poliestere, i pannelli trasparenti sono in acrilico resistente alla corrosione.
  • Completamente portatile
  • Visione panoramica chiara
  • I modelli BC 4002 hanno un