Stampa…
Vetrini coprioggetto
Fornitore: MARIENFELD
0117580 0117520 0117650 0117640 0117500 0117530
630-2200EA 377 EUR
630-2200 630-2190 630-2213 630-2204 630-2189 MARI0117530
Vetrini coprioggetto
Vetrini Coprioggetto
Vetro borosilicato D 263™ M, classe idrolitica 1.
  • Incolore, per microscopia a fluorescenza
  • Vetrini coprioggetto di alta precisione di spessore 170 μm
  • Altamente consigliati per obiettivi con elevata apertura numerica e ad alta risoluzione
Suitable for fluorescence microscopy.