Stampa…
Vindoline
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
462270010 462270050
ACRO462270010EA 92 EUR
ACRO462270010 ACRO462270050
Vindoline
Vindoline
Formula: C₂₅H₃₂N₂O₆
Peso molecolare: 456,5 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD27991347
CAS Number: 2182-14-1
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %