Stampa…
Saxagliptin
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (1S,3S,5S)-2-((2S)-2-Amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile
462180010 462182500
ACRO462180010EA 415 EUR
ACRO462180010 ACRO462182500
Saxagliptin
Saxagliptin
Formula: C₁₈H₂₅N₃O₂
Peso molecolare: 315,42 g/mol
Punto di fusione: 107…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD12756398
CAS Number: 361442-04-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %