Stampa…
Salmeterol xinafoate
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Salmeterol 1-hydroxy-2-naphthoate
462175000 462171000
ACRO462175000EA 428 EUR
ACRO462175000 ACRO462171000
Salmeterol xinafoate
Salmeterol xinafoate
Formula: C₂₅H₃₇NO₄·C₁₁H₈O₃
Peso molecolare: 603,76 g/mol
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00897708
CAS Number: 94749-08-3
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %