Stampa…
Rifapentine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
461900250 461901000
ACRO461900250EA 90.6 EUR
ACRO461900250 ACRO461901000
Rifapentine 95%
Rifapentine
Formula: C₄₇H₆₄N₄O₁₂
Punto di fusione: 179…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00866806
CAS Number: 61379-65-5
Visualizza i codici
Appearance Red to dark red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 %
HPLC ≥94 %