Stampa…
3-Diethylamino-1-propyne 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N,N-Diethylpropargylamine
455580050 455580250 455581000
ACRO455580050EA 36.6 EUR
ACRO455580050 ACRO455580250 ACRO455581000
3-Diethylamino-1-propyne 97%
3-Diethylamino-1-propyne
Formula: C₇H₁₃N
Peso molecolare: 111,19 g/mol
Punto di ebollizione: 118…120 °C
Densità: 0,811 g/cm³
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039881
CAS Number: 4079-68-9
UN: 2733
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %