Stampa…
Isoprenaline hemisulphate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
462110050 462110250
ACRO462110050EA 43.8 EUR
ACRO462110050 ACRO462110250
Isoprenaline hemisulphate
Isoprenaline hemisulphate
Formula: C₁₁H₁₇NO₃·¹/₂H₂O₄S
Punto di fusione: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013139
CAS Number: 299-95-6
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Water ≤7 %
HPLC ≥97.5 %
Identity passes test