Stampa…
Gemfibrozil 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: CI-719
461790050 461790250
ACRO461790050EA 58.5 EUR
ACRO461790050 ACRO461790250
Gemfibrozil 98%
Gemfibrozil
Formula: C₁₅H₂₂O₃
Punto di fusione: 60…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00079335
CAS Number: 25812-30-0
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
Water ≤0.25 %
HPLC ≥97.5 %