Stampa…
Calcio solfato, Drierite™ 6 mesh, with indicator
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
463475000 463470020
ACRO463475000EA 86.6 EUR
ACRO463475000 ACRO463470020
Calcio solfato, Drierite™ 6 mesh, with indicator
Calcio solfato
Formula: CaO₄S
Peso molecolare: 136,14 g/mol
Punto di fusione: 1450 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010912
CAS Number: 7778-18-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 6 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical