Stampa…
Chlorothiazide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulphonamide 1,1-Dioxide
461740050 461740250 461741000
ACRO461740050EA 37.5 EUR
ACRO461740050 ACRO461740250 ACRO461741000
Chlorothiazide 98%
Chlorothiazide
Formula: C₇H₆ClN₃O₄S₂
Peso molecolare: 295,71 g/mol
Punto di fusione: 348 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00058576
CAS Number: 58-94-6
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %