Stampa…
Betulinic acid
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
462870010 462872500
ACRO462870010EA 352 EUR
ACRO462870010 ACRO462872500
Betulinic acid
Betulinic acid
Formula: C₃₀H₄₈O₃
Punto di fusione: 295…298 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00009619
CAS Number: 472-15-1
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Solubility (0.1% in ethanol) Clear colorless
HPLC ≥96.0 %