Stampa…
7-Idrossiindolo 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
462290010 462292500
ACRO462290010EA 355 EUR
ACRO462290010 ACRO462292500
7-Idrossiindolo 95%
7-Idrossiindolo
Formula: C₈H₇NO
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00152102
CAS Number: 2380-84-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 88 °C
GC ≥94.0 %