Stampa…
Acido solforico ≥98% for the determination of nitrogen
Fornitore: PanReac AppliChem
173163.1611 173163.1612
APPC173163.1611EA 72.8 EUR
APPC173163.1611 APPC173163.1612
Acido solforico ≥98% for the determination of nitrogen
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Punto di ebollizione: 330 °C
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,84
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
Visualizza i codici
Assay 98%
Appearence Clear colorless liquid
Density 20/4 1,84
Residue on ignition 0,0005%
Nitrogen compounds (as N) 0,0005%