Stampa…
Acido cloridrico 0.1 M (0.1 N) soluzione volumetrica
Fornitore: PanReac AppliChem
181023.1212 181023.0715 181023.1211 181023.1214 181023.1315
APPC181023.1212EA 70.1 EUR
APPC181023.1212 APPC181023.0715 APPC181023.1211 APPC181023.1214 APPC181023.1315
Acido cloridrico 0.1 M (0.1 N) soluzione volumetrica
Acido cloridrico
  • Miscible with water
Certificazioni: Traceable to NIST.
Formula: HCl
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Molarity 0,1 M
Appearence Clear colourless liquid
pH 1,2
Titer at 20 °C 0,999 – 1,001