Stampa…
D-Xylulose ≥95% in soluzione acquosa
Fornitore: Cayman Chemical
20830-1 20830-10 20830-5 20830-50
CAYM20830-1EA 62 EUR
CAYM20830-1 CAYM20830-10 CAYM20830-5 CAYM20830-50
D-Xylulose ≥95% in soluzione acquosa
D-Xylulose
D-Xylulose is a ketopentose, a monosaccharide containing five carbon atoms and a ketone functional group.
  • λmax: 278 nm
Formula: C₅H₁₀O₅
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00065958
CAS Number: 551-84-8