Stampa…
Nicotinamide-N-oxide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Nicotinamide N-oxide, Pyridine-3-carboxamide N-oxide, 3-Carbamoylpyridine 1-oxide
H61292.14 H61292.22
H61292.14EA 230 EUR
H61292.14 H61292.22
Nicotinamide-N-oxide 98%
Nicotinamide-N-oxide
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,13 g/mol
Punto di fusione: 291…293 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006202
CAS Number: 1986-81-8
EINECS: 217-859-4
Visualizza i codici
Assay 97,5%