Stampa…
Sistemi per documentazione di gel, PhotoDoc-It™ 70
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
97-0274-05 97-0274-02 97-0274-08 97-0274-11 97-0274-14
732-1249EA 6700 EUR
732-1249 732-1248 732-1226 732-1227 732-1228
Sistemi per documentazione di gel, PhotoDoc-It™ 70
Sistemi di documentazione fotografica
Il PhotoDoc-It™ 70 è ideato per catturare,stampare e salvare immagini per documentazione di gel senza la necessità di film.
  • Fotocamere a colori DigiCam 70 con risoluzione di >16 megapixel - visualizzazione delle immagini sulla fotocamera o sullo schermo LCD a colori opzionale
  • la camera oscura, costituita da un'involucro leggero, è di dimensioni compatte
  • Salvataggio delle immagini su scheda di memoria o generazione istantanea di stampe a colori 10×15 cm (4×6") a basso costo con stampante per foto inclusa
  • Filtro per bromuro di etidio per gel con colorazione fluorescente (EtBr Red 570 - 640 nm), posizionato all'interno della camera, intercambiabile facilmente con altri tipi di filtri
  • Blocco con combinazione per assicurare la fotocamera alla camera oscura
L×P×A: 337×241×432 mm
Informazioni per l'ordine: System supplied with inclusive colour printer and available with or without Benchtop UV transilluminator.