Stampa…
Sistemi di purificazione dell'acqua, Select Analyst
Fornitore: Purite
L300115 L300135 L300155 L300175 L300165 L300150 L300160 L300170 L300110 L300120 L300130
171-0183EA 0 EUR
171-0183 171-0185 171-0187 171-0189 171-0188 171-0280 171-0281 171-0282 171-0276 171-0277 171-0278
Sistemi di purificazione dell'acqua, Select Analyst
Purificatori d'acqua Sistemi per acqua pura e ultrapura
Per numerose applicazioni quotidiane di laboratorio per acqua pura, i sistemi Purite Select Analyst possono essere utilizzati per il lavaggio della vetreria da laboratorio, tamponi e coloranti, preparazione di reagenti e di terreni per microbiologia. Combinando osmosi inversa e deionizzazione aggiuntiva, i sistemi forniscono >1 MΩ/cm di acqua da una rete di acqua potabile. È disponibile una pompa di sovralimentazione opzionale per aree di bassa pressione dell'acqua (inferiore a 2 bar).
  • Osmosi inversa di alta qualità e moduli di pretrattamento per qualità affidabile e costante dell'acqua purificata
  • Vasche interne con collegamenti esterni minimi per un montaggio semplice
  • Pannello con display con informazioni di facile accesso e allarmi, per un monitoraggio costante dello stato del sistema e la notifica delle variazioni all'utente tramite allarmi
  • Acqua su richiesta
  • Ogni unità comprende un kit di installazione completo
Typical applications include glassware rinsing, buffers and stains, reagent make-up, and media preparation.
Installation kit and all consumables included for first year's operation.
Informazioni per l'ordine: Forniti con pannello con display alfanumerico, cartuccia di pretrattamento, modulo per osmosi inversa, modulo di deionizzazione e rubinetto di scarico singolo. Sono disponibili anche vasche esterne da 50 e 100 l; contattare Avantor per ulteriori informazioni.