Stampa…
Elettrodi pH, InLab® ISM
Fornitore: Mettler - Toledo
51344102 51344103 51344104 51344055 51344155 51344211 51344072 51344172 51343156 30014096 30247850 30248830 30248832
662-1153EA 493 EUR
662-1153 662-1750 662-1910 662-1234 662-1236 662-1239 662-1235 662-1238 662-1245 663-0198 662-2032 662-2037 662-2038
Elettrodi pH, InLab® ISM
Elettrodi Elettrodi pH
Elettrodi ad alte prestazioni che combinano robustezza e tecnologia di misurazione avanzata. Completamente tracciabili.
  • Dati di calibrazione e ID sensore trasferiti automaticamente al misuratore
  • Nuovi dati di calibrazione memorizzati nel sensore
  • Certificato backup garantito: calibrazione di fabbrica iniziale memorizzata nel sensore
  • Cronologia della calibrazione conclusiva: le ultime cinque calibrazioni vengono memorizzate nel sensore
  • Monitoraggio semplice della durata: temperatura massima di esposizione del sensore monitorata automaticamente
Rivoluzionario sistema di gestione sensore intelligente (ISM®, Intelligent Sensor Management) per un livello di sicurezza ancora maggiore. Dati di calibrazione memorizzati sul chip del sensore automaticamente quando collegato al misuratore, per garantire l'uso dei dati di calibrazione più recenti.
MultiPin™: pH / temperature
With integrated NTC 30 kOhm temperature probe (except InLab® Ultra-Micro-ISM).
* Without NTC 30 kOhm temperature probe.
Informazioni per l'ordine: Supplied with test certificate.