Stampa…
Misuratori multiparametro portatili, SevenGo Duo™ / Duo pro™ (SG23 / SG78)
Fornitore: Mettler - Toledo
51302600 51302601 51302602 51302603 51302620 51302621 51302622 51302623 51302625
665-0200EA 1090 EUR
665-0200 665-0191 665-0192 664-0163 665-0201 665-0195 665-0196 664-0162 664-0161
Misuratori multiparametro portatili, SevenGo Duo™ / Duo pro™ (SG23 / SG78)
Misuratori elettrochimici pHmetri
Misuratori portatili a due canali per la determinazione di pH, mV, rel. mV, ISE (SG78), conducibilità, TDS (solidi disciolti totali), salinità o resistenza specifica.
SevenGo Duo™ - misuratore di pH/conducibilità (IP67) per uso standard
- Display a contrasto elevato con grandi cifre, robusto alloggiamento impermeabile (IP 67)
- Regolazione automatica della costante di cella
- Calibrazione pH a 3 punti con selezione tra 4 gruppi di tamponi predefiniti e 1 definito dall'utente
- Memoria per 99 dati
- Rilevamento automatico del punto finale, riconoscimento tampone automatico e compensazione dellaMore Product Information