Stampa…
Piastra BioAssay, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
240835 240845
734-2179EA 215 EUR
734-2179 734-1342
Piastra BioAssay, Nunc™
Piastre per colture Vaschette per biosaggi
In PS, sterile, con coperchio. Utili per lo screening di numerose colonie in esperimenti di clonazione. Capsule a basso profilo ideate per screening genomico e prelievo di colonie.
  • Utilizzabili per la coltura di batteri e funghi; adatte per saggi di diffusione in agar
  • Utilizzabili come camera umida per l'incubazione di piastre MicroWell™
  • Foderate con carta da filtro umida utilizzabili anche come camera di incubazione per ibridizzazione in sito
  • Ampia area di crescita
  • Capsula a basso profilo per strumenti robotizzati