Stampa…
Colonne capillari Chromolith® CapRod®
Fornitore: Merck
1.50402.0001 1.50404.0001 1.50405.0001 1.50407.0001 1.50400.0001 1.50403.0001 1.50409.0001 1.50426.0001 1.50424.0001 1.52031.0001 1.50401.0001
1.50402.0001EA 1400 EUR
1.50402.0001 1.50404.0001 1.50405.0001 1.50407.0001 1.50400.0001 1.50403.0001 1.50409.0001 1.50426.0001 1.50424.0001 1.52031.0001 1.50401.0001
Colonne capillari Chromolith® CapRod®
Colonne cromatografiche
Sistema per nano-LC rapida per proteine e peptidi. I capillari Chromolith® CapRod® combinano la velocità della tecnologia con silice monolitica e la sensibilità del sistema nano-LC, offrendo così analisi LC / MS estremamente rapide e sensibili.
  • Elevate portate di flusso a bassa pressione
  • Lunga vita utile della colonna
  • Maneggevolezza e robustezza