4-Methoxycinnamic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 830-09-1
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.18
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD00004398
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Peso molecolare: 178.18 g/mol Punto di fusione: 170…173 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004398 CAS Number: 830-09-1 EINECS: 212-594-0 |