Stampa…
Pipette monocanale, meccaniche, volume fisso o variabile, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
Fornitore: EPPENDORF
4925000.030 4925000.049 4925000.014 4925000.022 4925000.057 4925000.065 4925000.073 4925000.081 4925000.090 4925000.103 4925000.111 4925000.120 4925000.138 4925000.146 4925000.154 4925000.162 4925000.170 4924000.010 4924000.029 4924000.037 4924000.045 4924000.053 4924000.061 4924000.070 4924000.088 4924000.096 4924000.100 4924000.118 4924000.908 4924000.916 4924000.924 4924000.940
EPPE4925000.030EA 214 EUR
EPPE4925000.030 EPPE4925000.049 EPPE4925000.014 EPPE4925000.022 EPPE4925000.057 EPPE4925000.065 EPPE4925000.073 EPPE4925000.081 EPPE4925000.090 EPPE4925000.103 EPPE4925000.111 EPPE4925000.120 EPPE4925000.138 EPPE4925000.146 EPPE4925000.154 EPPE4925000.162 EPPE4925000.170 613-5832 613-5833 613-5834 613-5835 613-5836 613-5837 613-5838 613-5839 613-5840 613-5841 613-5842 EPPE4924000.908 EPPE4924000.916 EPPE4924000.924 613-7086
Pipette monocanale, meccaniche, volume fisso o variabile, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
Pipette Pipette automatiche
La robusta Reference® 2 rimpiazza la pipetta Reference® ed è caratterizzata da un nuovo design, peso ridotto e un unico pulsante.
  • Funzionamento con un unico pulsante e cono a molla per una manipolazione rapida ed ergonomica con sforzo di azionamento ridotto
  • Rapida espulsione del puntale con riduzione dell'aerosol attivo; feedback tattile per impedire l'espulsione accidentale del puntale
  • Numero di serie stampato su più componenti della pipetta per una maggiore tracciabilità
  • Chip RFID incorporato contenente tutti i dati principali a garanzia di tracciabilità completa
  • Software TrackIT opzionale per una facile identificazione e documentazione, con la possibilità di aggiungere dati personali (ad es. tempo di calibrazione e risultati, posizione)
  • Autoclavabile
Grazie al funzionamento affidabile e preciso, la pipetta è ideale per l'uso con liquidi preziosi o in tutte le applicazioni che richiedono livelli estremamente elevati di precisione.
Designed and constructed for general laboratory and research applications in Life Science. Typical applications include: Food and beverages, forensic, cosmetics, agriculture, animal studies, chemical analytics, research applications at medical and academic facilities.
Funziona con windows 7/8/vista.
Certificazioni: Without CE marking.
Informazioni per l'ordine: tutte le pipette a volume regolabile vengono fornite con una epT.I.P.S.® box (ad eccezione delle versioni da 2,5 ml, 5 ml e 10 ml).
Ciascun 3-Pack contiene tre pipette, un kit di puntali Eppendorf corrispondenti e una penna con punta a sfera.