6-tert-Butyl-2,4-xylenol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₂H₁₈O Punto di ebollizione: 249 °C Punto di fusione: 22…23 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002234 CAS Number: 1879-09-0 UN: 2811 ADR: 6.1,I |
Appearance | White to light yellow Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |