Stampa…
Trimethyl citrate
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Citric acid trimethyl ester
462250050 462250250
ACRO462250050EA 34.2 EUR
ACRO462250050 ACRO462250250
Trimethyl citrate
Trimethyl citrate
Formula: C₉H₁₄O₇
Peso molecolare: 234,21 g/mol
Punto di ebollizione: 176 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: 75…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00025889
CAS Number: 1587-20-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 82 °C
GC ≥97.5 %