Triamcinolone
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
9alpha-Fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, Fluoxyprednisolone
462240010
462240050
ACRO462240010EA
98.5
EUR
ACRO462240010
ACRO462240050
Triamcinolone
Triamcinolone
Formula:
C₂₁H₂₇FO₆ Peso molecolare: 394,44 g/mol Punto di fusione: 262…263 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
124-94-7 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % |
HPLC | ≥96.0 % |