Sertraline hydrochloride
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₇H₁₇Cl₂N Punto di fusione: 245 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00895772 CAS Number: 79559-97-0 |
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +38° to +43° (20°C, 589 nm) (2 % in CH3OH) |