Stampa…
Fludrocortisone acetate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
462090010 462090050
ACRO462090010EA 129 EUR
ACRO462090010 ACRO462090050
Fludrocortisone acetate
Fludrocortisone acetate
Formula: C₂₃H₃₁FO₆
Punto di fusione: 224…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00864160
CAS Number: 514-36-3
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Solubility (5 % in acetone) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥96.0 %