Stampa…
Sarpogrelate hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
461910010 461912500
ACRO461910010EA 387 EUR
ACRO461910010 ACRO461912500
Sarpogrelate hydrochloride 98%
Sarpogrelate hydrochloride
Formula: C₂₄H₃₁NO₆·HCl
Punto di fusione: 145…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00887582
CAS Number: 135159-51-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 152 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %