Stampa…
Clofazimine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-(isopropylimino)phenazin-2-amine, N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-(isopropylimino)-3,5-dihydrophenazin-2-amine
461760010 461760050
ACRO461760010EA 64.5 EUR
ACRO461760010 ACRO461760050
Clofazimine 98%
Clofazimine
Formula: C₂₇H₂₂Cl₂N₄
Peso molecolare: 473,40 g/mol
Punto di fusione: 219 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00056793
CAS Number: 2030-63-9
Visualizza i codici
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %