Stampa…
Cilnidipine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
461750010 461750050
ACRO461750010EA 48.1 EUR
ACRO461750010 ACRO461750050
Cilnidipine 99%
Cilnidipine
Formula: C₂₇H₂₈N₂O₇
Punto di fusione: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00865853
CAS Number: 132203-70-4
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %