Stampa…
Ceftazidime pentahydrate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
461730050 461730250
ACRO461730050EA 71.2 EUR
ACRO461730050 ACRO461730250
Ceftazidime pentahydrate 98%
Ceftazidime pentahydrate
Formula: C₂₂H₃₂N₆O₁₂S₂
Punto di fusione: >150 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153936
CAS Number: 78439-06-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 13 to 15 % (0.1g)
HPLC ≥97.5 %