Stampa…
Ganciclovir 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 9-[[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]guanine, 2'-Nor-2'-Deoxyguanosine, BW 759, 2-Amino-9-(((1,3-dihydroxypropan-2-yl)oxy)methyl)-1H-purin-6(9H)-one, RS-21592
461710010 461710050 461710250
ACRO461710010EA 30.2 EUR
ACRO461710010 ACRO461710050 ACRO461710250
Ganciclovir 98%
Ganciclovir
Formula: C₉H₁₃N₅O₄
Peso molecolare: 255,23 g/mol
Punto di fusione: 251…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00870588
CAS Number: 82410-32-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥97.5 %