Stampa…
Brimonidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: UK 14,304, 5-Bromo-N-(2-imidazolin-2-yl)-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
461520010 461522500
ACRO461520010EA 229 EUR
ACRO461520010 ACRO461522500
Brimonidine 98%
Brimonidine
Formula: C₁₁H₁₀BrN₅
Peso molecolare: 292,14 g/mol
Punto di fusione: 235…236 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153878
CAS Number: 59803-98-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.3 %