Stampa…
Monensin monosodium salt 90%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Monensin, Sodium Salt, Monensin sodium salt
461450010 461450050 461450250
ACRO461450010EA 81.7 EUR
ACRO461450010 ACRO461450050 ACRO461450250
Monensin monosodium salt 90%
Monensin monosodium salt
Formula: C₃₆H₆₁NaO₁₁
Peso molecolare: 692,85 g/mol
Punto di fusione: 267…269 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00077826
CAS Number: 22373-78-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in Methanol) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥88 %