Stampa…
Ethosuximide
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
461400050 461400250 461401000
ACRO461400050EA 38.6 EUR
ACRO461400050 ACRO461400250 ACRO461401000
Ethosuximide
Ethosuximide
Formula: C₇H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 134 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 47…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00072123
CAS Number: 77-67-8
Visualizza i codici
Appearance White Powder or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %