Stampa…
Ifosfamide
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ifex, 3-(2-Chloroethyl)-2-((2-chloroethyl)amino)-1,3,2-oxazaphosphinane 2-oxide, N,3-Bis(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine-2-oxide
461350010 461350050
ACRO461350010EA 149 EUR
ACRO461350010 ACRO461350050
Ifosfamide
Ifosfamide
Formula: C₇H₁₅Cl₂N₂O₂P
Peso molecolare: 261,09 g/mol
Punto di fusione: 39…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00057374
CAS Number: 3778-73-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)