Stampa…
1,8-Diazafluoren-9-one
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
461310010 461310050
ACRO461310010EA 331 EUR
ACRO461310010 ACRO461310050
1,8-Diazafluoren-9-one
1,8-Diazafluoren-9-one
Formula: C₁₁H₆N₂O
Punto di fusione: 229…233 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00082335
CAS Number: 54078-29-4
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥70.0 %