Stampa…
Ritonavir 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: A-84538, ABT-538, Abbott 84538
461220010 461222500
ACRO461220010EA 360 EUR
ACRO461220010 ACRO461222500
Ritonavir 98%
Ritonavir
Formula: C₃₇H₄₈N₆O₅S₂
Peso molecolare: 720,94 g/mol
Punto di fusione: 120…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00927142
CAS Number: 155213-67-5
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 127 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %