Stampa…
Rifabutin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (9S,12E,14S,15R,16S,17R,18R,19R,20S,21S,22E,24Z)-16-(Acetyloxy)-6,18,20-trihydroxy-14-methoxy-7,9,15,17,19,21,25-heptamethyl-1′-(2-methylpropyl)spiro[9,4-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)-2H-furo[2′,3′:7,8]naphth[1,2-d]imidazole-2,4′-piperidine]-5,10,26(3H,9H)-trione
461210010 461210050
ACRO461210010EA 125 EUR
ACRO461210010 ACRO461210050
Rifabutin 98%
Rifabutin
Formula: C₄₆H₆₂N₄O₁₁
Peso molecolare: 847,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00866816
CAS Number: 72559-06-9
Visualizza i codici
Appearance Red to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
HPLC ≥97.5 %