Stampa…
Nevirapine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 11-Cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one
461150010 461152500
ACRO461150010EA 204 EUR
ACRO461150010 ACRO461152500
Nevirapine 98%
Nevirapine
Formula: C₁₅H₁₄N₄O
Peso molecolare: 266,30 g/mol
Punto di fusione: 247…249 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00866928
CAS Number: 129618-40-2
Visualizza i codici
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 244 to 248 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %