Stampa…
Meglumine antimoniate
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Methyl-D-glucamine antimoniate
461140250 461141000
ACRO461140250EA 102 EUR
ACRO461140250 ACRO461141000
Meglumine antimoniate
Meglumine antimoniate
Formula: C₇H₁₇NO₅·HO₃Sb
Peso molecolare: 365,97 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20922853
CAS Number: 133-51-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Assay 30.0 to 34.0 % (Sb)