Stampa…
Medroxyprogesterone acetate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
461120010 461120050
ACRO461120010EA 55.7 EUR
ACRO461120010 ACRO461120050
Medroxyprogesterone acetate 97%
Medroxyprogesterone acetate
Formula: C₂₄H₃₄O₄
Punto di fusione: 206…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010483
CAS Number: 71-58-9
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 209 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %