Stampa…
Chlorhexidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
461020010 461020050
ACRO461020010EA 92.1 EUR
ACRO461020010 ACRO461020050
Chlorhexidine 98%
Chlorhexidine
Formula: C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009673
CAS Number: 55-56-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 136 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %